Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
6,00 ml, 17×57 mm, Ja, 18 mm
Katalognr. 548-0258
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Glasfläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A aus 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt.
- Niedrige Hintergrundzählungen, hohe UV-Transmission
HDPE-Fläschchen stellen eine kostengünstige Option für die Szintillationszählung dar.
Verpackung: Kappen separat verpackt.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussgröße:18 mm
- Ø×H:17×57 mm
- Kapazität:6,00 ml
- Seq:04