WHEATON® Szintillationsfläschchen
20,00 ml, 28×61 mm, Ja, 22 mm, Urea, PE-Scheibe
Catalog # 215-3909
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Fläschchen bestehen aus WHEATON® 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt. Mit geringer Hintergrundzählung und hoher Lichtdurchlässigkeit.
- Erhältlich mit montierten oder unmontierten Schraubkappen
- Die praktischen Trays sind zur Probenlagerung verwendbar
Certifications: Glas gemäß den Anforderungen der Normen ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
Packaging: In fünf praktischen Trays. Jeder unterteilte Tray enthält 100 Vials.
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:Urea
- Verschlussgröße:22 mm
- Ø×H:28×61 mm
- Septum:PE-Scheibe
- Kapazität:20,00 ml
- Seq:05