AuftragsverfolgungKontakt
Plier decappers, WHEATON® | Avantor
Plier decappers, WHEATON®
Zangentyp Öffnungszange für 20-mm-Kappen
Katalognr. WHEA224373
Anbieter:   DWK Life Sciences
Plier decappers, WHEATON®
Katalognr. WHEA224373
Anbieter:  DWK Life Sciences
Plier decappers, WHEATON®
Plier decappers, WHEATON®
Zangentyp Öffnungszange für 20-mm-Kappen
Preis
SFr. 247.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These pliers decappers are constructed of steel with grey plastic coated handles. To remove a seal, simply secure the seal between the jaws, squeeze the handles and twist the seal.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Zangentyp Öffnungszange für 20-mm-Kappen
  • Seq:
    02