AuftragsverfolgungKontakt
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, Borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nicht nummeriert, 60 ml
Katalognr. WHEA227494-00
Anbieter:   DWK Life Sciences
BSB-Flaschen, WHEATON®
Katalognr. WHEA227494-00
Anbieter:  DWK Life Sciences
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, WHEATON®
BSB-Flaschen, Borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nicht nummeriert, 60 ml
Preis
2 080.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 36 ST
Product Details & Documents
Hergestellt aus Typ I Borosilikatglas.
  • Mit oder ohne Stopfen verfügbar
  • Mit weißem Beschriftungsfeld
Technische Daten
  • Kapazität:
    60 ml
  • Bezeichnung:
    BSB-Flaschen, Borosilikatglas, 43×115 mm (Ø×H), nicht nummeriert