AuftragsverfolgungKontakt
Temperatur-Logger, SC3
Temperature chart recorder, SC386, –5…+20 °C, ±1 °C, 1,0 °C, 93×93×57 mm, 227 g
Katalognr. 620-0257
Anbieter:   DICKSON
Temperatur-Logger, SC3
Katalognr. 620-0257
Anbieter:  DICKSON
Temperatur-Logger, SC3
Temperatur-Logger, SC3
Temperature chart recorder, SC386, –5…+20 °C, ±1 °C, 1,0 °C, 93×93×57 mm, 227 g
Preis
456.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mit diesen Rekordern lassen sich Temperaturen einfach und zuverlässig aufzeichnen. Sie bieten dem Benutzer sofortigen Zugriff auf die Daten und eignen sich für Anwendungen bei der Herstellung von pharmazeutischen, medizinischen und Lebensmittelprodukten sowie bei der Lagerung von Impfstoffen.
  • Hohe Beständigkeit bei Transport und Lagerung
  • Mit ihrer für Qualitätskontrollen geeigneter Präzision und Aufzeichnungsauflösung ermöglichen sie Aufzeichnungen im 24-Stunden- oder im 7-Tage-Modus
W×D×H: 93×93×57 mm
Weight: 227 mm
 : Im Lieferumfang ist eine AA-Batterie mit einer Lebensdauer von zwei Jahren und ein roter Stift enthalten. Andere Diagramme sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten
  • Messbereich:
    –5…+20 °C
  • Auflösung:
    1,0 °C
  • Gewicht:
    227 g
  • Bezeichnung:
    Temperature chart recorder, SC386
  • B×T×H:
    93×93×57 mm
  • Genauigkeit:
    ±1 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 620-1494
    Ein-Punkt NIST traceable Kalibrierung
    Chart recorders
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 90.30 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 620-0436
    Ersatz-Schreibstifte, rot
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 6 ST - 63.20 SFr.