Sample bottles for push-on caps
67 ml, 76 mm, 30 mm
Catalog # 215-2629
Supplier: GRAVIS
Jump to:
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
: Push-on PE caps are available separately.
Specifications
- Kapazität:67 ml
- Höhe:76 mm
- Ø Hals:30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.