Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm), 3450 ml, 1320 cm², 110×480 mm, 4/Karton
Katalognr. 734-3019
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
- Wachstumsfläche:1320 cm²
- Verpackt:4/Karton
- Kapazität:3450 ml
- Bezeichnung:Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel (38 mm)
- Ø-A×H:110×480 mm