Screw caps, bakelite
mit Butyl/PTFE-Dichtung, 40 mm, Schwarz, Bakelit
Katalognr. 215-2685
Anbieter: GRAVIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
SPVAP08028_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Gewinde:40 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:mit Butyl/PTFE-Dichtung
- Material:Bakelit
- Seq:07