Screw caps, bakelite
mit Butyl/PTFE-Dichtung, 35 mm, Schwarz, Bakelit
Katalognr. 215-2684
Anbieter: GRAVIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
SPVAP08028_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Gewinde:35 mm
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:mit Butyl/PTFE-Dichtung
- Material:Bakelit
- Seq:06