AuftragsverfolgungKontakt
Mini molecular models: DNA | Avantor
Mini molecular models: DNA
Mini molecular model of DNA, 22 layers
Katalognr. 763-0454
Marketsource
Anbieter:   SPIRING ENTERPRISES
Mini molecular models: DNA
Katalognr. 763-0454
Marketsource
Mini molecular models: DNA
Mini molecular models: DNA
Mini molecular model of DNA, 22 layers
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid-shaped phosphate molecules.
Only correct base pairs can be connected.
Bestellinformationen: Components include colour-coded bases: G, C, A, T.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mini molecular model of DNA, 22 layers