Behälter, Securitainer®
49 ml, 52 mm, 35 mm, 35 mm
Anbieter: COVERA
Direkt zu
Product Details & Documents
Der SECURITAINER® aus weißem PP ist ein effektiver Sicherheitsbehälter. Er dient hauptsächlich zwei Verwendungszwecken: als Transportbehälter für einzelne Glasvials und als Verpackung für Materialien und Substanzen, die empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind.
- Die Originalitätssicherung garantiert, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde - für eine höhere Sicherheit des Produkts
- Der Verschluss verhindert die Manipulation von Vials, Etiketten und derer Inhalte
- Die starke, aber leichte Konstruktion schützt die Inhalte effektiv
- Einfache Handhabung
- Deckel sind separat zu bestellen
Technische Daten
- Verschlussgröße:35 mm
- Kapazität:49 ml
- Höhe:52 mm
- Seq:02
- Ø Hals:35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.