Färbebrücke
Tablett, PVC, 380×170×80 mm
Katalognr. 631-0337
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Plexiglas®, Brücke ausziehbar, mit Schrägstellung und Waagrecht-Fixierung. Geeignet für Becken oder Schalen mit einer Länge von 380 bis 620 mm. Komplett mit Färbewanne aus PVC und 2 Plexiglas-Halteklammern.
Technische Daten
- Bezeichnung:Tablett, PVC
- B×T×H:380×170×80 mm