AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Achat, 10 mm
  412-0079
Mahlkugeln
  412-0079
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Mahlkugeln, Achat, 10 mm
SFr. 18.10
1 * 1 ST
  • Ø:
    10 mm
  • Bezeichnung:
    Mahlkugeln
  • Material:
    Achat
  • Seq:
    07
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-2912
    Grinding ball
    Achat
    5 mm
    1 * 1 ST - 9.20 SFr.
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehärteter Stahl
    5 mm
    1 * 1 ST - 2.20 SFr.
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3141
    Grinding ball
    Edelstahl
    5 mm
    1 * 1 ST - 2.30 SFr.
  •  
    Bezeichnung
    Material
    Ø
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolframkarbid
    5 mm
    1 * 1 ST - 24.30 SFr.