AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, ein Richtung, rechtwinklig, 2,5 mm, 14,5 NS
Katalognr. LENZ02921402
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Katalognr. LENZ02921402
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vakuumabsperrhähne, ein Richtung, rechtwinklig, 2,5 mm, 14,5 NS
Preis
SFr. 121.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    2,5 mm
  • Bezeichnung:
    Vakuumabsperrhähne, ein Richtung, rechtwinklig
  • Seq:
    11
  • Hahn:
    14,5 NS