AuftragsverfolgungKontakt
Infusion bottles
Mit Gewinde, 300 ml, GL 38
  215-1980
 :   APG Europe
Infusion bottles
  215-1980
Infusion bottles
Infusion bottles
Mit Gewinde, 300 ml, GL 38
SFr. 267.00
1 * 42 ST
Glass der hydrol. Klasse 1, klar.
Graduiert, mit Rollrand oder Schraubgewinde, ohne Schraubkappe.
  • Gewinde:
    GL 38
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    Mit Gewinde
  • Seq:
    06