Hydrometers
Aräometer für Natriumhydroxid, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Katalognr. AMARH860664
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Technische Daten
- Bezeichnung:Aräometer für Natriumhydroxid
- Länge:270 mm
- Seq:02
- Teilung:1 %
- Messbereich:0 - 27 %