Plattenabdeckungen, PS und PP
PP, mit Stapelrand
Catalog # 732-4865
Supplier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Jump to:
Product Details & Documents
Verhindert Kontamination und das Verschütten von Proben
- Plattenabdeckungen aus PS eignen sich für alle 96-Well-Platten.
- Abdeckungen aus PP eignen sich für Thermo-Fast® 384-Well-Platten.
- Auswahl an Abdeckungen mit Stapelkante zum sicheren Stapeln von abgedeckten Platten oder ohne Stapelkante zur Verwendung mit automatischen Systemen
Documents
Specifications
- Bezeichnung:PP, mit Stapelrand
- Seq:02
- Cat. No.:732-4865
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.