Plattenabdeckungen, PS und PP
PS, ohne Stapelkante
Katalognr. 732-4861
Anbieter: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Direkt zu
Product Details & Documents
Verhindert Kontamination und das Verschütten von Proben
- Plattenabdeckungen aus PS eignen sich für alle 96-Well-Platten.
- Abdeckungen aus PP eignen sich für Thermo-Fast® 384-Well-Platten.
- Auswahl an Abdeckungen mit Stapelkante zum sicheren Stapeln von abgedeckten Platten oder ohne Stapelkante zur Verwendung mit automatischen Systemen
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:PS, ohne Stapelkante
- Seq:01
- Cat. No.:732-4861
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..