Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 105 mm
  LENZ03203258
Two-Neck Round-Bottom Flasks
  LENZ03203258
Two-Neck Round-Bottom Flasks
Two-Neck Round-Bottom Flasks

500 ml, 24/29 NS, 19/26 NS, 105 mm

 
SFr. 101.00
   
1 * 1 ST
 

DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.

 
  • Ext.Ø:
    105 mm
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    10
  • Seitenhälse:
    19/26 NS
  • Mittelhals:
    24/29 NS