Two-Neck Round-Bottom Flasks
250 ml, 24/29 NS, 14/23 NS, 85 mm
LENZ03203149
DURAN®, Borosilikatglas, mit parallelem Seitenhals.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit normal geschliffenem Mittelhals und mattweißem Beschriftungsfeld.
- Ext.Ø:85 mm
- Kapazität:250 ml
- Seq:05
- Seitenhälse:14/23 NS
- Mittelhals:24/29 NS
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



