AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 19/26 NS, 14/23 NS, 64 mm
Katalognr. LENZ03222137
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Katalognr. LENZ03222137
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff
100 ml, 19/26 NS, 14/23 NS, 64 mm
Preis
SFr. 84.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    64 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    19/26 NS