Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben, mit Normschliff | Avantor

Spitzkolben, mit Normschliff

25 ml, 19/26 NS, 14/23 NS, 40 mm
Katalognr. LENZ03222122
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Katalognr. LENZ03222122
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben, mit Normschliff
Spitzkolben, mit Normschliff

25 ml, 19/26 NS, 14/23 NS, 40 mm

Preis
SFr. 65.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes

The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.

Dokumente

Technische Daten
  • Ext.Ø:
    40 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seitenhälse:
    14/23 NS
  • Mittelhals:
    19/26 NS
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..