AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer mit speziellem Kopf
Pyknometer mit speziellem Kopf
Kopf für 1-l-Flasche, 60/37
Catalog # LENZ05660207
Supplier:   Lenz Laborglas
Pyknometer mit speziellem Kopf
Catalog # LENZ05660207
Supplier:  Lenz Laborglas
Pyknometer mit speziellem Kopf
Pyknometer mit speziellem Kopf
Kopf für 1-l-Flasche, 60/37
Price
SFr. 111.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set, made of DURAN® borosilicate glass, consists of wide neck bottle with conical shoulder and NS joint, and pycnometer head.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for density determinations of bitumen-like and mineral materials.
Documents
Specifications
  • NS:
    60/37
  • Bezeichnung:
    Kopf für 1-l-Flasche
  • Seq:
    04
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • LENZ07690070
    Bottle for pycnometer NS60/46, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 101.00