AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer mit speziellem Kopf
Kopf für 500-ml-Flasche, 45/27
Katalognr. LENZ05660206
Anbieter:   Lenz Laborglas
Pyknometer mit speziellem Kopf
Katalognr. LENZ05660206
Anbieter:  Lenz Laborglas
Pyknometer mit speziellem Kopf
Pyknometer mit speziellem Kopf
Kopf für 500-ml-Flasche, 45/27
Preis
SFr. 95.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set, made of DURAN® borosilicate glass, consists of wide neck bottle with conical shoulder and NS joint, and pycnometer head.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for density determinations of bitumen-like and mineral materials.
Technische Daten
  • NS:
    45/27
  • Bezeichnung:
    Kopf für 500-ml-Flasche
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LENZ07690070
    Bottle for pycnometer NS60/46, 1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 101.00