AuftragsverfolgungKontakt
Apparatus - Antonacopoulos | Avantor
Apparatus - Antonacopoulos
Spare adapter, 70/50 NS, 29/32 NS
Katalognr. LENZ05434002
Anbieter:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Katalognr. LENZ05434002
Anbieter:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare adapter, 70/50 NS, 29/32 NS
Preis
SFr. 506.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Dokumente
Technische Daten
  • Kern:
    70/50 NS
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Bezeichnung:
    Spare adapter
  • Seq:
    03