AuftragsverfolgungKontakt
Apparatus - Antonacopoulos | Avantor
Apparatus - Antonacopoulos
Spare flask, 2000 ml capacity, 70/50 NS, - NS
Katalognr. LENZ05434001
Anbieter:   Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Katalognr. LENZ05434001
Anbieter:  Lenz Laborglas
Apparatus - Antonacopoulos
Spare flask, 2000 ml capacity, 70/50 NS, - NS
Preis
457.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Documents
Technische Daten
  • Kern:
    70/50 NS
  • Hülse:
    - NS
  • Bezeichnung:
    Spare flask, 2000 ml capacity
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..