Probenröhrchen, mit Rand
, 150 mm, 20 mm, , Quartz, , 1 mm
Katalognr. NEUB8600-20-150
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Direkt zu
Product Details & Documents
Quartz, klar.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
:
:
Technische Daten
- Ext.Ø:20 mm
- Wandstärke:1 mm
- Länge:150 mm
- Material:Quartz
- Seq:01