Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr, Edelstahl 316L, 1,0 ml
Katalognr. 331-0024
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl AISI 316 L (1.4404). Der MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
- Zielpunktprobe
- Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
- Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
- Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
- Sterilisierbar
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, und 10 ml können auf einfache, rasche, und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Bestellinformationen: Bitte gewünschte Spitze separat bestellen.
Technische Daten
- Volumen:1,0 ml
- Bezeichnung:MicroSampler-Kopf für 12-mm-Rohr
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-0023MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L0,5 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-0025MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L2,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 160.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-0024MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L1,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-2192MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L5,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 160.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-0022MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L0,2 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 117.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVolumenVerfügbarkeitPreis
- 331-0026MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L10 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 160.00