Probenehmer für Pulver, MicroSampler
MicroSampler ohne Kopf, Edelstahl 316L, 1200 mm, 12 mm
Catalog # 331-0029
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl AISI 316 L (1.4404). Der MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
- Zielpunktprobe
- Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
- Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
- Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
- Sterilisierbar
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, und 10 ml können auf einfache, rasche, und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Ordering information: Bitte gewünschte Spitze separat bestellen.
Specifications
- Ø:12 mm
- Bezeichnung:MicroSampler ohne Kopf
- Länge:1200 mm
- Material:Edelstahl 316L
- Seq:09
- Cat. No.:331-0029
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-0023MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L0,5 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 117.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-0025MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L2,0 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 160.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-0024MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L1,0 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 117.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-2192MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L5,0 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 160.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-0022MicroSampler-Kopf für 12-mm-RohrEdelstahl 316L0,2 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 117.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungMaterialVolumenAvailabilityPrice
- 331-0026MicroSampler-Kopf für 25-mm-RohrEdelstahl 316L10 mlLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 160.00