AuftragsverfolgungKontakt
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco® | Avantor
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Chlor-Test (freies Chlor), 0,5-1-2-5-10-20 mg/l Cl₂, Redoxreaktion, MQ, 75 Tests
Anbieter:   Merck
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Katalognr. 1.17925.0001
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Chlor-Teststäbchen,  MQuant®, Supelco®
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Chlor-Test (freies Chlor), 0,5-1-2-5-10-20 mg/l Cl₂, Redoxreaktion, MQ, 75 Tests
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 102.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 75 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Chemische Methode:
    Redoxreaktion
  • VE:
    75 Tests
  • Bezeichnung:
    Chlor-Test (freies Chlor)
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    0,5-1-2-5-10-20 mg/l Cl₂
  • Cat. No.:
    1.17925.0001
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100