Pumpenkopf, Spezial-Pumpenkopf, Typ: Easy-Load, Gehäusematerial: PPS (Polyphenylene sulfide), Förderbereich: 4,0-700 ml/min, Rollen: 3, Kanäle: 1, Zubehör zu Pumpenantrieb BVP und MCP, benötigt Adapterplatte (#224-1547) 1 * 1 ST
Catalog # 224-3307
Supplier: ISMATEC PART OF COLE PARMER
Frequently Bought Together