VWR®, Pasteur-Pipetten
Mit Wattestopfen, 2 ml, 230 mm
Catalog # 612-1799
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Kalknatronglas, Einmalgebrauch.
- Unsteril
- Gleichmäßigkeit bei der Produktion durch automatisierten Herstellungsprozess
- Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen
- Außendurchmesser oberer Körper: 7,1 mm, Wandstärke: 0,53 mm, Außen-Ø Düse: 1,50 mm
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Product Literature
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
More
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Conformity declaration
Specifications
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Mit Wattestopfen
- Länge:230 mm
- Seq:04