Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Einfülltrichter, A 11.7, Vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff
Katalognr. 431-2114
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Bezeichnung:Einfülltrichter, A 11.7
- Seq:07
- Für:Vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff