AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Doppelschläger, Bis Mohshärte 3. Nur für 250 ml Mahlbecher einsetzbar
Katalognr. 431-2113
Anbieter:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalognr. 431-2113
Anbieter:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Doppelschläger, Bis Mohshärte 3. Nur für 250 ml Mahlbecher einsetzbar
Preis
715.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Doppelschläger
  • Seq:
    06
  • Für:
    Bis Mohshärte 3. Nur für 250 ml Mahlbecher einsetzbar