Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, -, -, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Catalog # SCOI285111475
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:L 1181 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:01
- Membran:-
- Elektrolyt:-
- Temperatur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12