Accessories for Corning® spinner flasks
Antriebsmotor, 230 VAC, 50 Hz
734-4185
: Corning
- Bezeichnung:Antriebsmotor, 230 VAC, 50 Hz
- Seq:33
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



