AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Katalognr. 734-1911
Anbieter:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Katalognr. 734-1911
Anbieter:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
36000 ml, Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm, 2
Preis
SFr. 5’290.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Documents
Technische Daten
  • Kapazität:
    36000 ml
  • Seq:
    05
  • Hals:
    Mittelhals 100 mm, Seitenhals 45 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..