AuftragsverfolgungKontakt
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
125 ml, Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm, 2
Katalognr. 734-1907
Anbieter:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Katalognr. 734-1907
Anbieter:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
125 ml, Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm, 2
Preis
SFr. 1’150.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas mit Seitenhälsen, nicht steril
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und Bewegung des Kolbeninhalts.
  • Das Rührerdesign gewährleistet optimales Rühren.
  • Das Seitenhalsdesign ermöglicht leichten Zugang für 25-ml- und 50-ml-Pipetten.
Technische Daten
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    01
  • Hals:
    Mittelhals 70 mm, Seitenhals 32 mm
  • Anzahl Seitenarme:
    2