Microscope adapters for micromanipulators
Olympus® IX 50/70/71
Katalognr. 631-0218
Anbieter: EPPENDORF
Direkt zu
Product Details & Documents
Mikroskop-Adapter für InjectMan® NI 2 und TransferMan® NK 2. Der Universalständer ist geeignet für das Anbringen von Manipulatoren an aufrechten Mikroskopen und Stereomikroskopen, unabhängig vom Stativ des Mikroskopes geeignet.
Technische Daten
- Bezeichnung:Olympus® IX 50/70/71