AuftragsverfolgungKontakt
Microscope adapters for micromanipulators | Avantor
Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 100/135
Katalognr. 631-0213
Anbieter:   EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Katalognr. 631-0213
Anbieter:  EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 100/135
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mikroskop-Adapter für InjectMan® NI 2 und TransferMan® NK 2. Der Universalständer ist geeignet für das Anbringen von Manipulatoren an aufrechten Mikroskopen und Stereomikroskopen, unabhängig vom Stativ des Mikroskopes geeignet.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Zeiss Axiovert® 100/135