Hakenmuffen
Hook connector, Stahl, pulverbeschichtet, 13 mm
Katalognr. 241-0382
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Spannschraube aus Messing, vernickelt, mit Kunststoffgriff.
- Spannbereich bis 13 mm
- Winkel: 90°
Technische Daten
- Bezeichnung:Hook connector
- Material:Stahl, pulverbeschichtet
- Seq:04
- Für Stab Ø:13 mm