AuftragsverfolgungKontakt
DNA-Polymerasen | Avantor
DNA-Polymerasen
NovaTaq Hot Start DNA Polymerase, 250 EU
Katalognr. 71091-3
DNA-Polymerasen
Katalognr. 71091-3
CAS Nummer:  
DNA-Polymerasen
NovaTaq Hot Start DNA Polymerase, 250 EU
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 518.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 UE
Product Details & Documents
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist ein einzigartiges Proofreading-Enzym, das aus dem extrem thermophilen Thermococcus kodakaraensis KOD1 isoliert wird (mit höherer Aktivität und Genauigkeit) und somit eine schnellere und genauere PCR-Amplifizierung ermöglicht, als sie mit herkömmlichen Enzymen erreicht werden kann.
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist auch in einer Hot-Start-Version verfügbar, die eine hohe Spezifizität und eine größere Auslese-Länge bietet, und als Mischung (KOD XL DNA-Polymerase) für sehr lange Sequenzen empfohlen wird.
Die NovaTaq™ DNA-Polymerase ist ein hochreines, rekombinantes Enzym, das sich für alle Anwendungen eignet, die eine Taq DNA-Polymerase höchster Qualität erfordern.
Für eine verbesserte Spezifizität und optimiertes Arbeiten bei der Standard-PCR gibt es die NovaTaq Hot-Start-DNA-Polymerase, eine chemisch modifizierte Form des Enzyms, das beim Erwärmen auf 95 °C während 7 bis 10 Minuten aktiv wird.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 EU
  • Bezeichnung:
    NovaTaq Hot Start DNA Polymerase
Technische Daten