Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahlsandbäder | Avantor
Edelstahlsandbäder
Edelstahlkugeln für Sandbad
Katalognr. 460-3233
Anbieter:   VWR Collection
Edelstahlsandbäder
Katalognr. 460-3233
Anbieter:  VWR Collection
Edelstahlsandbäder
Edelstahlsandbäder
Edelstahlkugeln für Sandbad
Preis
SFr. 103.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 450 g
Product Details & Documents
Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüchtigen Flüssigkeiten.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Edelstahlkugeln für Sandbad
  • Seq:
    096