Edelstahlsandbäder
Sandbad für Thermostat mit sechs Blöcken, 147×287×64 mm
Katalognr. 460-3231
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüchtigen Flüssigkeiten.
Documents
460-3227
Images 360
VWR® for baths, thermostats and circulators
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Sandbad für Thermostat mit sechs Blöcken, 147×287×64 mm
- Seq:094