Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahlsandbäder | Avantor
Edelstahlsandbäder
Sandbad für Thermostat mit vier Blöcken, 147×191×64 mm
Katalognr. 460-3230
Anbieter:   VWR Collection
Edelstahlsandbäder
Katalognr. 460-3230
Anbieter:  VWR Collection
Edelstahlsandbäder
Edelstahlsandbäder
Sandbad für Thermostat mit vier Blöcken, 147×191×64 mm
Preis
SFr. 373.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüchtigen Flüssigkeiten.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sandbad für Thermostat mit vier Blöcken, 147×191×64 mm
  • Seq:
    093
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..