Edelstahlsandbäder
Sandbad für Einzelblockthermostat, 95×76×64 mm
Katalognr. 460-3227
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüchtigen Flüssigkeiten.
Documents
460-3227
Images 360
VWR® for baths, thermostats and circulators
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:Sandbad für Einzelblockthermostat, 95×76×64 mm
- Seq:090
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.