AuftragsverfolgungKontakt
Chinolin ≥98%
Chinolin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Katalognr. 43225.18
Giftig
Gesundheit
Reizend
Chinolin ≥98%
Katalognr. 43225.18
CAS Nummer:  91-22-5
Chinolin ≥98%
Chinolin ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
CAS Nummer:  91-22-5
Preis
SFr. 64.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 91-22-5 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.090 Refractive Index: 1.6260 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Colourless to pale yellow pH: 7.3 Melting Point: -15° Boiling Point: 237° Beilstein Reference: 107477 Merck Reference: 14,8068 UN No.: 2656 MDL No.: MFCD00006736
  • CAS Nummer:91-22-5
  • Formel:C₉H₇N
  • MDL-Nummer:MFCD00006736
  • Molekulargewicht:129.16 g/mol
  • Merck-Index:14,8068
  • Siedepunkt:237 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–15 °C
  • Dichte:1,090
  • Blitz Pt:101 °C (214 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
Technische Daten