Messbecher mit Griff
5000 ml, 270 mm, 204 mm, 50 ml
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011
Dokumente
VITL442081_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:204 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:270 mm
- Seq:08