Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör
Keramik-Riffelplatte, B×T×H: 150×140×12,7 mm, für Modelle L 3, LT 3, LV 3 und LVT 3
Katalognr. NABE691600507
Anbieter:   NABERTHERM
Zubehör
Katalognr. NABE691600507
Anbieter:  NABERTHERM
Zubehör
Keramik-Riffelplatte, B×T×H: 150×140×12,7 mm, für Modelle L 3, LT 3, LV 3 und LVT 3
Preis
SFr. 37.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Keramik-Riffelplatte, B×T×H: 150×140×12,7 mm, für Modelle L 3, LT 3, LV 3 und LVT 3
  • Seq:
    06