AuftragsverfolgungKontakt
Eimer | Avantor
Eimer
ohne Ausguss, Grau, 10 L, 253 mm, 279 mm
Katalognr. 216-1553
Anbieter:   Kautex
Eimer
Katalognr. 216-1553
Anbieter:  Kautex
Eimer
Eimer
ohne Ausguss, Grau, 10 L, 253 mm, 279 mm
Preis
SFr. 31.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, mit Graduierungen.
  • Rostfreier Griff
  • Dickwandig
  • Robust
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Industrie- und Laboreimer sind mit und ohne Ausguss erhältlich. Kunststoffbeschichteter Stahlgriff. Baueimer sind dunkelgrau und haben einen rostfreien Griff. Alle Eimer sind dickwandig und sehr stabil für eine lange Lebensdauer und mit einer Literskala auf der Innenseite versehen.
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    10 L
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    ohne Ausguss
  • Höhe:
    279 mm
  • Ø:
    253 mm